Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ hCG Affinity HPLC Columns
Código de producto. 18436768 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones:
2.1 x 30 mm
4.6 x 100 mm
4.6 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones unitSize
18436768 4.6 x 50 mm cada uno
18476488 2.1 x 30 mm cada uno
18496548 4.6 x 100 mm cada uno
3 options
Código de producto. 18436768
Marca: Thermo Scientific™ A37056
Thermo Scientific™ POROS™ CaptureSelect™ hCG Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands.
POROS CaptureSelect hCG Affinity HPLC columns incorporate the advantages of high-speed POROS chromatography resins with the unique selectivity of CaptureSelect affinity ligands. CaptureSelect hCG Affinity HPLC columns recognize the alpha chain of human chorionic gonadotropin (hCG), enabling quantitation and small scale purification of hCG from the (recombinant) source material. Because it recognizes the alpha chain, it also binds LH, FSH, and TSH.
Los grupos analíticos que apoyan el desarrollo de fármacos biológicos requieren métodos rápidos, sensibles y precisos para la cuantificación de proteínas a partir de cultivos celulares, cosechas de fermentación o intermedios de purificación. Es fundamental que los fabricantes biofarmacéuticos puedan controlar los títulos de productos del biorreactor para determinar cuándo recolectar o interrumpir un ciclo del reactor.
Las características de las columnas de HPLC de afinidad POROS CaptureSelect hCG incluyen:
  • Rápida—Las resinas POROS permiten la cuantificación o purificación en minutos
  • Funcinamiento sin intervención— El método de HPLC se puede automatizar para una operación optimizada
  • Robusta— diseñado para ofrecer una purificación de alto rendimiento durante cientos de ciclos de cromatografía
Alta velocidad con alta especificidad
La cromatografía de alta resolución POROS permite la cuantificación del producto a partir de productos intermedios clarificados recogidos o parcialmente purificados,— normalmente en menos de tres minutos. Además, solo la preparación mínima de la muestra (0,2μ m) y el producto eluido está altamente purificado y es adecuado para análisis adicionales, incluida la espectrometría de masas.
Automatización
Las columnas POROS Affinity HPLC se utilizan con sistemas de HPLC, lo que permite la automatización de métodos cromatográficos, la recopilación de datos y el análisis de datos. Además, el ligando de afinidad inmovilizado permite utilizar un método y un sistema de tampón en una clase de moléculas, lo que simplifica los enfoques analíticos.
Múltiples ciclos
La preparación adecuada de las muestras, el cumplimiento de las instrucciones de funcionamiento de la columna y el uso de un régimen de limpieza de columna optimizado dan como resultado un sólido rendimiento de reutilización. Las columnas POROS Affinity HPLC se pueden ciclar cientos de veces para una cuantificación o purificación rentable y reproducible.
Características principales
  • Capacidad de unión de proteínas: 2,7 mg/ml
  • Específicidad de especie: humana
  • Material de la columna: Polímero PEEK
  • Fritas: 2 μm, titanio
  • Resina POROS: poli(estireno-divinilbenceno) reticulado
  • Ligandos de CaptureSelect: fragmento de anticuerpo monoespecífico de un solo dominio producido en Saccharomyces cerevisiae
Especificaciones
Formato de columna Analytical Column, Biocompatible PEEK
Diámetro (métrico) 4.6 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 2400 psi (170 bar)
Tamaño de partículas 20 μm
pH 1-10
Tamaño de poro 2000 Å
Cantidad 1 columna
Temperatura 2-40°C
Fase estacionaria Chorionic Gonadotropin affinity ligand, human‐specific
Contenido y almacenamiento Column includes EZ grip fittings and column test certificate.
Store at 2°C to 8°C. DO NOT FREEZE.
Línea de productos POROS
Capacidad de unión 2.7 mg/ml
Condiciones de envío Hielo húmedo
Dimensiones 4.6 x 50 mm
Material de embalaje Highly Crosslinked Styrene-Divinylbenzene polymer (ST-DVB)
Tipo de columna Affinity
Material PEEK
Técnica Bio-LC
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.