Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL
Thermo Scientific™ POROS™ Prepacked Protein A, Affinity Column. POROS Protein A is based on an immobilized recombinant Protein A functional group designed for high throughput purification of antibodies.
Marca:  Thermo Scientific™ 1502226
Código de producto. 18406478
  • 2415.00€ / cada uno
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Columna
Affinity, Analytical
Proteína A
Store refrigerated at 2°C to 8°C
POROS™
Prepacked Column
20 μm
1 columnas
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL > POROS™ A 20 μm Column, 4.6 x 100 mm, 1.7 mL