missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para VEGF-A porcino

Código de producto. 17125959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. Cantidad unitSize
17125959 5 x 96 pruebas cada uno
17155093 96 pruebas paquete de 96
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17125959

Marca: Invitrogen™ ES25RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El VEGF-A porcino cuantifica el VEGF-A porcino en suero, plasma y sobrenadante.

El VEGF-A porcino cuantifica el VEGF-A porcino en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el VEGF-A porcino natural y recombinante.

El VEGF (factor de crecimiento endotelial vascular) es una glicoproteína homodimérica ligada a disulfuro 45 kDa implicada en la angiogénesis que promueve la progresión del tumor y la metástasis. VEGF tiene una variedad de efectos sobre el endotelio vascular, incluyendo la capacidad de promover la viabilidad de las células endoteliales, la mitogénesis, la quimiotaxis y la permeabilidad vascular. Actualmente, la familia VEGF incluye VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D, VEGF-E y PIFF. VEGF y su sistema receptor han demostrado ser los reguladores fundamentales en la señalización celular de la angiogénesis. La mayoría de los tumores tienen el requisito absoluto de la angiogénesis, y VEGF ha sido descrito como la citoquina angiogénica más potente asociada a este proceso. Hasta la fecha se han descrito 5 isoformas diferentes de VEGF. Estas isoformas se generan como resultado del empalme alternativo de un solo gen de VEGF. Se ha demostrado que estas diferentes isoformas se unen a dos receptores de tirosina-quinasa flt-1 (VEGFR-1) y flk-1/KDR (VEGFR-2), que se han expresado casi exclusivamente en células endoteliales. VEGF y sus receptores de unión de alta afinidad, las tirosina quinasas FLK1 y FLT1, se consideran importantes para el desarrollo de la vasculatura embrionaria. Los estudios han demostrado que una forma alternativamente empalmada de FLT1 produce una proteína soluble, llamada sFLT1, que une el factor de crecimiento endotelial vascular con alta afinidad, desempeñando un papel inhibitorio en la angiogénesis. Los niveles elevados de VEGF están relacionados con el síndrome de POEMS (polineuropatía, organomegalia, endocrinopatía, gammapatía monoclonal, cambios en la piel), también conocido como síndrome de Crow-Fukase que afecta a múltiples órganos en el cuerpo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso factor angiogénico; etID309976.16; eVEGF120; eVEGF164; homólogo a VEGF121 humano; MGC70609; MVCD1; factor de crecimiento endotelial vascular ovino; RP1-261G23.1; producto de proteínas sin nombre; VAS; factor de crecimiento endotelial vascular; precursor de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF); factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 121; factor de crecimiento endotelial vascular 164; factor de crecimiento endotelial vascular 165 b; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 182; factor de crecimiento endotelial vascular 188; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 188; factor de crecimiento endotelial vascular 189; factor de crecimiento endoteliar vascular A, factor de crecimiento endotelial vascular A121; factor de crecimiento endotelial vascular A165; factor de crecimiento endotelial vascular Aa; factor de crecimiento endotelial vascular A-A; factor de crecimiento endotelial vascular isoforma 165; factor de permeabilidad vascular; vasculotropina; vegf; VEGF1; VEGF164; VEGF182; VEGF188; VEGFA; vegf-a; vegfaa; VEGF-A-A; VEGFMGC70609; VPF; VPF ant; wu:fj82c06
Intervalo del ensayo De 40 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 40 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49151
Símbolo de gen VEGFA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo VEGF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.