Learn More
Invitrogen™ Porcine TNF-alpha ELISA Kit
Código de producto. 17145093
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
Código de producto. 17145093
Marca: Invitrogen™ ES24RB
ELISA
Porcine TNF-alpha quantitates porcine TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine TNF-alpha.
El TNF alfa es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF). Esta citoquina es secretada principalmente por macrófagos y se une a sus receptores, TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR. El TNF alfa está implicado en la regulación de las células inmunitarias, la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, el metabolismo lipídico y la coagulación. El TNF alfa existe como un multímero de dos, tres o cinco unidades unidas de forma no covalente, pero muestra una única banda de 17 kDa tras el SDS-PAGE en condiciones no reductoras. Los estudios de knockout en ratones también sugieren la función neuroprotectora del TNF-alfa, y se ha observado que causa necrosis tumoral cuando se inyecta en ratones portadores de tumores. Otras funciones del TNF-alfa son su papel en la respuesta inmunitaria a las infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y ciertos hongos, así como su papel en la necrosis de tumores específicos. El TNF-alfa provoca la citolisis o citostasis de ciertas células transformadas, siendo sinérgico con el interferón-gamma en su citotoxicidad. Esta citoquina se ha implicado en una serie de enfermedades, como las autoinmunes, la resistencia a la insulina y el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Proteína APC1; cachectina; dominio C 1; dominio C 2; cTNF; DADB-70P7.1; DIF; ICD1; ICD2; dominio intracelular 1; Dominio intracelular 2; fragmento N-terminal; NTF; RATTNF; TNF; TNF alfa; superfamilia TNF; TNF a; TNF, derivado de macrófagos; TNF, derivado de monocitos; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alfa; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral (superfamilia TNF, miembro 2); factor de necrosis tumoral alfa; factor de necrosis tumoral alfa (cachetina); factor de necrosis tumoral alfa precursor; factor de necrosis tumoral ligando 1 F; factor de necrosis tumoral ligando miembro de superfamilia 2; factor de necrosis tumoral, forma de membrana; factor de necrosis tumoral, forma soluble; Factor de necrosis tumoral alfa; factor de necrosis tumoral alfa precursor; factor de necrosis tumoral; factor de necrosis tumoral
Intervalo del ensayo De 20 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P23563
Símbolo de gen Tnf
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TNF alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min