missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TNF alfa porcino

Código de producto. 17708273
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Cantidad unitSize
17708273 10 × 96 pruebas paquete de 10
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17708273

Marca: Invitrogen™ ES24RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El TNF alfa es una citoquina proinflamatoria multifuncional que pertenece a la superfamilia del factor de necrosis tumoral (TNF). Esta citoquina es secretada principalmente por macrófagos y se une a sus receptores, TNFRSF1A/TNFR1 y TNFRSF1B/TNFBR. El TNF alfa está implicado en la regulación de las células inmunitarias, la proliferación celular, la diferenciación, la apoptosis, el metabolismo lipídico y la coagulación. El TNF alfa existe como un multímero de dos, tres o cinco unidades unidas de forma no covalente, pero muestra una única banda de 17 kDa tras el SDS-PAGE en condiciones no reductoras. Los estudios de knockout en ratones también sugieren la función neuroprotectora del TNF-alfa, y se ha observado que causa necrosis tumoral cuando se inyecta en ratones portadores de tumores. Otras funciones del TNF-alfa son su papel en la respuesta inmunitaria a las infecciones bacterianas, víricas, parasitarias y ciertos hongos, así como su papel en la necrosis de tumores específicos. El TNF-alfa provoca la citolisis o citostasis de ciertas células transformadas, siendo sinérgico con el interferón-gamma en su citotoxicidad. Esta citoquina se ha implicado en una serie de enfermedades, como las autoinmunes, la resistencia a la insulina y el cáncer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P23563
Intervalo del ensayo De 20 a 10 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 20 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 397086
Símbolo de gen Tnf
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TNF alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.