Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TIMP-2 porcina
Descripción
Los TIMP-1 y TIMP-2 son enzimas inhibidoras de la familia de la metaloproteinasa de la matriz, y se cree que son de gran importancia en el mantenimiento de la integridad del tejido conectivo. El TIMP-2 muestra la mayor afinidad de unión tanto a las formas latentes (pro) como activas de colagenasa de 72 kDa tipo IV (también conocida como MMP-2 o gelatinasa A). Además, tiene afinidad por la forma activa de colagenasa de 92 kDa tipo IV (también conocida como MMP-9 o gelatinasa B). El TIMP-2 inhibe la invasividad proteolítica de las células tumorales y las células trofoblastos placentales normales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P13232 |
| Intervalo del ensayo | De 28 a 7000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 28 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 396988 |
| Símbolo de gen | TIMP2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.