missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Porcine TGF alpha ELISA Kit
Description
Porcine TGF alpha quantitates porcine TGF alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine TGF alpha.
TGFalpha (aa 50) es un factor de crecimiento con una homología del 33 % a EGF, se une a EGFR, activa la fosforilación de la tirosina del receptor y estimula la proliferación celular. Juega un papel en el inicio del tumor induciendo el fenotipo transformado reversible.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | TGF tipo EGF; ETGF; LOC100009482; factor de crecimiento transformante alfa; RATTGFAA; TFGA; TGF a; TGF tipo 1; TGF a; Tgfa; TGFAA; TGFalpha; TGF-alfa; TGFa; Factor de crecimiento transformante; Factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante-alfa; wa1; wa-1; ondulado 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,6 a 120 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q06922 |
| Símbolo de gen | TGFA |
| CV interensayo | <12% |
| Show More |
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?