missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Porcine TGF alpha ELISA Kit
Descripción
Porcine TGF alpha quantitates porcine TGF alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine TGF alpha.
TGFalpha (aa 50) es un factor de crecimiento con una homología del 33 % a EGF, se une a EGFR, activa la fosforilación de la tirosina del receptor y estimula la proliferación celular. Juega un papel en el inicio del tumor induciendo el fenotipo transformado reversible.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | TGF tipo EGF; ETGF; LOC100009482; factor de crecimiento transformante alfa; RATTGFAA; TFGA; TGF a; TGF tipo 1; TGF a; Tgfa; TGFAA; TGFalpha; TGF-alfa; TGFa; Factor de crecimiento transformante; Factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante-alfa; wa1; wa-1; ondulado 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,6 a 120 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,6 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q06922 |
| Símbolo de gen | TGFA |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?