Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para RANTES porcino
Descripción
La RANTES porcina cuantifica la RANTES porcina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el RANTES porcino natural y recombinante.
RANTES es un quimioatrayente para monocitos sanguíneos, células T auxiliares de memoria y eosinófilos. Provoca la liberación de histamina de basófilos y activa los eosinófilos. Se une a CCR1, CCR3, CCR4 y CCR5, y es uno de los principales factores supresores del VIH producidos por las células T CD8+. La proteína RANTES recombinante induce una inhibición dependiente de la dosis de diferentes cepas del VIH 1, el VIH 2 y el virus de la inmunodeficiencia simiana (SIV). Es específica de células T y macrófagos, inducida por mitógenos, y pertenece a la familia de beta integrinas (quimiocinas CC).
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Betaquimiocina RANTES; quimiocina CC; quimiocina motivo C-C 5; quimiocina motivo C-C ligando 5; CCL5; quimiocina (motivo C-C) ligando 5; D17S136E; eoCP; citocina quimiotáctica de eosinófilos; MGC17164; MuRantes; OTTHUMP00000197106; RANTES; proteína RANTES; RANTES(3-68); RANTES(4-68); regulado tras la activación normal de células T expresadas y secretadas; regulado tras la activación, normalmente expresadas en T y supuestamente secretadas; SCYA5; SIS d; SISd; SIS-delta; SISd; citocina pequeña inducible A5; subfamilia de citocinas pequeñas inducibles A (Cys-Cys), miembro 5; citocina pequeña inducible A5; proteína específica de células T P228; proteína específica de células T p288; proteína RANTES específica de células T; TCP228; Desconocido (proteína para MGC:127014) |
| Intervalo del ensayo | De 46,9 a 3000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 46,9 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q29288 |
| Símbolo de gen | CCL5 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |