missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para MIF porcino

Código de producto. 17738263
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17738263

Marca: Invitrogen™ ES18RBX10

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El MIF (factor inhibidor de la migración de macrófagos) fue una de las primeras actividades de citocinas que se descubrieron y se describió inicialmente como un factor derivado de células T que inhibe la migración aleatoria de macrófagos (Weiser 1989). Recientemente, el MIF fue redescubierto como una hormona pituitaria que actúa como la hormona contrarreguladora para la acción glucocorticoide dentro del sistema inmunitario (Bernhagen 1993, Mitchell 1995). El MIF se liberó de macrófagos y células T en respuesta a las concentraciones fisiológicas de glucocorticoides. El MIF secretado contrarresta los efectos inmunosupresores de los esteroides en la activación de células inmunitarias y la producción de citocinas (Bucala 1998). El MIF desempeña un papel fundamental en el control de la inflamación y la inmunidad del huésped.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P80928
Intervalo del ensayo De 16 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 16 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 397412
Símbolo de gen Mif
CV interensayo < 12%
CV intraensayo < 10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos|Patrón|Concentrado de diluyente de ensayo|Anticuerpo de detección biotinilado|SAV-HRP|Tampón de lavado|Cromógeno|Solución de parada|Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 10 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Plasma, 50 μl|Sobrenadante, 50 μl|Suero, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MIF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado