missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Porcine MIF ELISA Kit

Código de producto. p-7219943
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17145949 5 x 96 pruebas cada uno
17175083 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17145949 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ES18RBX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Porcine MIF quantitates porcine MIF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine MIF.

El MIF (factor inhibidor de la migración de macrófagos) fue una de las primeras actividades de citocinas que se descubrieron y se describió inicialmente como un factor derivado de células T que inhibe la migración aleatoria de macrófagos (Weiser 1989). Recientemente, el MIF fue redescubierto como una hormona pituitaria que actúa como la hormona contrarreguladora para la acción glucocorticoide dentro del sistema inmunitario (Bernhagen 1993, Mitchell 1995). El MIF se liberó de macrófagos y células T en respuesta a las concentraciones fisiológicas de glucocorticoides. El MIF secretado contrarresta los efectos inmunosupresores de los esteroides en la activación de células inmunitarias y la producción de citocinas (Bucala 1998). El MIF desempeña un papel fundamental en el control de la inflamación y la inmunidad del huésped.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso citocina; proteína de respuesta temprana retardada 6; DER6; GIF; Glif; proteína 13 kDa de unión a glutatión; factor inhibidor de la glicosilación; HGNC:7097; isomerasa L-dopacromo; tautomerasa L-dopacromo; factor inhibidor de la migración de macrófagos; factor inhibidor de la migración de macrófagos (factor inhibidor de la glicosilación); MGC107654; MIF; MMIF; tautomerasa de fenilpiruvato
Intervalo del ensayo De 16 a 4000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 16 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P80928
Símbolo de gen Mif
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo MIF
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.