Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-8 ELISA Kit
Descripción
Porcine IL-8 quantitates porcine IL-8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-8.
La interleucina 8 (IL-8, CXCL8) es un factor proinflamatorio de 72 aminoácidos que pertenece a la subfamilia CXC de quimiocinas y está unida por los receptores de superficie celular IL-8RA e IL-8RB. La IL-8 funciona como un quimioatrayente y un potente factor angiogénico. La expresión y secreción de IL-8 puede ser inducida por diversos estímulos inflamatorios en muchas células, incluyendo macrófagos y células endoteliales. En las células endoteliales, la IL-8 está presente en las vesículas de almacenamiento llamadas cuerpos de Weibel-Palade. La IL-8, aislada primero de células de osteosarcoma, contiene el motivo ELR (secuencia N-terminal de aminoácidos Glu-Leu-Arg) y señales a través de los receptores CXCR1 y CXCR2. La nomenclatura anterior para IL-8 incluye la proteína activadora de neutrófilos 1 (NAP-1), la proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP-1), el péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos (MONAP) y la proteína 3-10C. La IL-8 y otros diez miembros de la familia de genes de quimiocinas CXC forman un grupo de genes de quimiocinas en una región mapeada en el cromosoma 4q. Los estudios sobre el cáncer han demostrado el papel de la IL-8 en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores, y se cree que la IL-8 desempeña un papel en la patogénesis de la bronquiolitis, una enfermedad común del tracto respiratorio causada por una infección viral.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; factor quimiotáctico de macrófagos alveolares I; factor quimiotáctico derivado de macrófagos alveolares I; AMCF-I; AN x 7; péptido activador de neutrófilos derivado de células beta endoteliales; proteína similar a la betatromboglobulina; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 8; quimiocina motivo C-X-C 8; quimiocina motivo C-X-C ligando 8; CXCL8; emoctaquina; proteína GCP/IL-8 I; proteína GCP/IL-8 II; proteína GCP/IL-8 III; proteína GCP/IL-8 IV; proteína GCP/IL-8 V; proteína GCP/IL-8 VI; GCP1; GCP-1; proteína quimiotáctica de granulocitos 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 forma I; IL8/NAP1 forma II; IL8/NAP1 forma III; IL8/NAP1 forma IV; IL8/NAP1 forma V; IL8/NAP1 forma VI; ILN; interleucina; interleucina 8; interleucina8; interleucina-8; LECT; LUCT; proteína quimiotáctica derivada de carcinoma de células gigantes de pulmón; péptido activador de neutrófilos derivado de linfocitos; factor activador de neutrófilos derivado de linfocitos; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; factor quimiotáctico de neutrófilos derivado de monocitos; péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos; NAF; NAP1; NAP-1; péptido activador de neutrófilos 1; factor quimiotáctico y activador de neutrófilos y linfocitos T; proteína de activación/atrayente de neutrófilos 1; proteína de activación/atrayente de neutrófilos-1; factor activador de neutrófilos; péptido activador de neutrófilos 1; proteína activadora de neutrófilos 1; Factor de permeabilidad 1; PF1; proteína 3-10 C; RP11-537A6.8; RPF1; subfamilia de citocinas pequeñas inducibles B, miembro 8; SNX; SYNEXIN; factor quimiotáctico de células T; gen inducido por el factor de necrosis tumoral 1 |
| Intervalo del ensayo | De 10 a 2000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 10 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P26894 |
| Símbolo de gen | CXCL8 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |