Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-8 ELISA Kit
Código de producto. 17145083
Change view
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
17145083 96 pruebas paquete de 96
1 options
Código de producto. 17145083
Marca: Invitrogen™ ES15RB
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
ELISA
Porcine IL-8 quantitates porcine IL-8 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-8.
La interleucina 8 (IL-8, CXCL8) es un factor proinflamatorio de 72 aminoácidos que pertenece a la subfamilia CXC de quimiocinas y está unida por los receptores de superficie celular IL-8RA e IL-8RB. La IL-8 funciona como un quimioatrayente y un potente factor angiogénico. La expresión y secreción de IL-8 puede ser inducida por diversos estímulos inflamatorios en muchas células, incluyendo macrófagos y células endoteliales. En las células endoteliales, la IL-8 está presente en las vesículas de almacenamiento llamadas cuerpos de Weibel-Palade. La IL-8, aislada primero de células de osteosarcoma, contiene el motivo ELR (secuencia N-terminal de aminoácidos Glu-Leu-Arg) y señales a través de los receptores CXCR1 y CXCR2. La nomenclatura anterior para IL-8 incluye la proteína activadora de neutrófilos 1 (NAP-1), la proteína quimiotáctica de granulocitos 1 (GCP-1), el péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos (MONAP) y la proteína 3-10C. La IL-8 y otros diez miembros de la familia de genes de quimiocinas CXC forman un grupo de genes de quimiocinas en una región mapeada en el cromosoma 4q. Los estudios sobre el cáncer han demostrado el papel de la IL-8 en la angiogénesis y el crecimiento de los tumores, y se cree que la IL-8 desempeña un papel en la patogénesis de la bronquiolitis, una enfermedad común del tracto respiratorio causada por una infección viral.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso (Ala-IL-8)77; (Ser-IL-8)72; factor quimiotáctico de macrófagos alveolares I; factor quimiotáctico derivado de macrófagos alveolares I; AMCF-I; AN x 7; péptido activador de neutrófilos derivado de células beta endoteliales; proteína similar a la betatromboglobulina; quimiocina (motivo C-X-C) ligando 8; quimiocina motivo C-X-C 8; quimiocina motivo C-X-C ligando 8; CXCL8; emoctaquina; proteína GCP/IL-8 I; proteína GCP/IL-8 II; proteína GCP/IL-8 III; proteína GCP/IL-8 IV; proteína GCP/IL-8 V; proteína GCP/IL-8 VI; GCP1; GCP-1; proteína quimiotáctica de granulocitos 1; IL8; IL-8; IL-8(1-77); IL-8(5-77); IL-8(6-77); IL-8(7-77); IL-8(8-77); IL-8(9-77); IL8/NAP1 forma I; IL8/NAP1 forma II; IL8/NAP1 forma III; IL8/NAP1 forma IV; IL8/NAP1 forma V; IL8/NAP1 forma VI; ILN; interleucina; interleucina 8; interleucina8; interleucina-8; LECT; LUCT; proteína quimiotáctica derivada de carcinoma de células gigantes de pulmón; péptido activador de neutrófilos derivado de linfocitos; factor activador de neutrófilos derivado de linfocitos; LYNAP; MDNCF; MDNCF-a; MDNCF-b; MDNCF-c; MONAP; factor quimiotáctico de neutrófilos derivado de monocitos; péptido activador de neutrófilos derivado de monocitos; NAF; NAP1; NAP-1; péptido activador de neutrófilos 1; factor quimiotáctico y activador de neutrófilos y linfocitos T; proteína de activación/atrayente de neutrófilos 1; proteína de activación/atrayente de neutrófilos-1; factor activador de neutrófilos; péptido activador de neutrófilos 1; proteína activadora de neutrófilos 1; Factor de permeabilidad 1; PF1; proteína 3-10 C; RP11-537A6.8; RPF1; subfamilia de citocinas pequeñas inducibles B, miembro 8; SNX; SYNEXIN; factor quimiotáctico de células T; gen inducido por el factor de necrosis tumoral 1
Intervalo del ensayo De 10 a 2000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 10 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P26894
Símbolo de gen CXCL8
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-8
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min