Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-22 ELISA Kit
Beschreibung
Porcine IL-22 quantitates porcine IL-22 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-22.
La IL-22, también conocida como factor inducible derivado de células T relacionadas con IL-10, es una citoquina alfa helicoidal y se considera miembro de la familia IFN-IL-10, que incluye IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL-28, IL-29, y los interferones tipo I y II. La IL-22 se produce principalmente por linfocitos T activados y células NK. En los seres humanos, el gen IL-22 se encuentra en el brazo q del cromosoma 12, y está relacionado estructuralmente con IL10. La IL-22 actúa al comprometer el complejo receptor heterodimérico que consiste en el receptor primario IL-22R1 y el receptor accesorio IL-10R2. IL-22R1 también une IL-20 e IL-24; IL-10R2 también une IL-10, IL-27, IL-28 e IL-29. La unión de IL-22 a su complejo receptor induce la transducción de la señal, particularmente a través de la vía JAK-STAT. Además del complejo IL-22R1/IL-10R2 ligado a la membrana, se ha descubierto que un receptor de IL-22 soluble de cadena simple llamado IL-22BP antagoniza la unión y señalización de IL-22. La IL-22 parece no influir directamente en las células inmunitarias, y los objetivos principales de la citoquina parecen ser las células no inmunes, como las células de la piel, el sistema digestivo y respiratorio, así como los hepatocitos y los queratinocitos. La IL-22 ha sido descrita como una citoquina efector del linaje Th17. Junto con IL-17A y la IL-17F, la IL-22 regula los genes asociados con la inmunidad innata de la piel. IL-17A, IL-17F e IL-22 son todas co-expresadas por las células Th17, sin embargo, son reguladas diferencialmente. Los efectos de la IL-22 incluyen la inducción de reactivos de fase aguda y proteínas antimicrobianas, así como el aumento de la movilidad de los queratinocitos. La IL-22 se expresa altamente durante la inflamación crónica, y se ha descubierto que activa las quinasas intracelulares y los factores de transcripción. La IL-22 es fundamental para la defensa del huésped contra las infecciones de patógenos extracelulares, y promueve respuestas curativas de heridas. La IL-22 es regula positivamente en linfocitos T activados. Se ha informado de que la IL-22 media la acantosis inducida por IL-23 y la inflamación dérmica a través de la activación de STAT3.
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | Citoquina Zcyto18; EGK_03903; il 22; factor inducible derivado de células T relacionado con la IL-10; factor inducible derivado de células T relacionado con la IL-10; IL-21; IL22; IL-22; Il22a; IL-22 A; IL-D110; ILN; Iltif; IL-TIF; ILTIF alfa; IL-TIF alfa; ILTIFa; Interleucina; Factor inducible derivado de células T relacionado con la interleucina 10; Interleucina 22; Interleucina22; Interleucina-22; Interleucina-22 A; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 595104 |
| Símbolo de gen | IL22 |
| CV interensayo | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?