Learn More
Invitrogen™ Porcine IL-22 ELISA Kit
Descripción
Porcine IL-22 quantitates porcine IL-22 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IL-22.
La IL-22, también conocida como factor inducible derivado de células T relacionadas con IL-10, es una citoquina alfa helicoidal y se considera miembro de la familia IFN-IL-10, que incluye IL-19, IL-20, IL-24, IL-26, IL-28, IL-29, y los interferones tipo I y II. La IL-22 se produce principalmente por linfocitos T activados y células NK. En los seres humanos, el gen IL-22 se encuentra en el brazo q del cromosoma 12, y está relacionado estructuralmente con IL10. La IL-22 actúa al comprometer el complejo receptor heterodimérico que consiste en el receptor primario IL-22R1 y el receptor accesorio IL-10R2. IL-22R1 también une IL-20 e IL-24; IL-10R2 también une IL-10, IL-27, IL-28 e IL-29. La unión de IL-22 a su complejo receptor induce la transducción de la señal, particularmente a través de la vía JAK-STAT. Además del complejo IL-22R1/IL-10R2 ligado a la membrana, se ha descubierto que un receptor de IL-22 soluble de cadena simple llamado IL-22BP antagoniza la unión y señalización de IL-22. La IL-22 parece no influir directamente en las células inmunitarias, y los objetivos principales de la citoquina parecen ser las células no inmunes, como las células de la piel, el sistema digestivo y respiratorio, así como los hepatocitos y los queratinocitos. La IL-22 ha sido descrita como una citoquina efector del linaje Th17. Junto con IL-17A y la IL-17F, la IL-22 regula los genes asociados con la inmunidad innata de la piel. IL-17A, IL-17F e IL-22 son todas co-expresadas por las células Th17, sin embargo, son reguladas diferencialmente. Los efectos de la IL-22 incluyen la inducción de reactivos de fase aguda y proteínas antimicrobianas, así como el aumento de la movilidad de los queratinocitos. La IL-22 se expresa altamente durante la inflamación crónica, y se ha descubierto que activa las quinasas intracelulares y los factores de transcripción. La IL-22 es fundamental para la defensa del huésped contra las infecciones de patógenos extracelulares, y promueve respuestas curativas de heridas. La IL-22 es regula positivamente en linfocitos T activados. Se ha informado de que la IL-22 media la acantosis inducida por IL-23 y la inflamación dérmica a través de la activación de STAT3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Citoquina Zcyto18; EGK_03903; il 22; factor inducible derivado de células T relacionado con la IL-10; factor inducible derivado de células T relacionado con la IL-10; IL-21; IL22; IL-22; Il22a; IL-22 A; IL-D110; ILN; Iltif; IL-TIF; ILTIF alfa; IL-TIF alfa; ILTIFa; Interleucina; Factor inducible derivado de células T relacionado con la interleucina 10; Interleucina 22; Interleucina22; Interleucina-22; Interleucina-22 A; RGD1561292; TIFa; TIFIL-23; UNQ3099/PRO10096; ZCYTO18 |
| Intervalo del ensayo | De 20 a 6000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 20 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 595104 |
| Símbolo de gen | IL22 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |