Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina
Código de producto. p-7219935
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17165939 5 x 96 pruebas cada uno
17195073 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17165939 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ES10RBX5
La IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina cuantifica la IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina en suero, plasma y sobrenadante.
La IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina cuantifica la IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina natural y recombinante.
La interleucina-1 alfa (IL-1 alfa) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 alfa está codificada por el gen IL1A y envía señales a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, ambos compartidos con IL-1 beta. IL1A se encuentra en el brazo q del cromosoma 2, en la posición 13. IL-1 alfa desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda. La actividad de IL-1 alfa puede ser moderada por el antagonista del receptor de IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. LA IL-1 alfa es una citocina pleotrópica que participa en varias respuestas inmunitarias, procesos inflamatorios y hematopoyesis. Además, la IL-1 alfa es producto de monocitos y macrófagos como proproteína, que se procesa proteolíticamente y se libera en respuesta a la lesión celular. Además, induce la apoptosis. El gen IL1A y otros ocho genes de la familia de la interleucina 1 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 2. La IL1 alfa regula las actividades de NF-kappaB y de las cinasas de proteínas activadas por mitógenos. LA IL-1 alfa puede estimular la expresión de IL6 y de ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), así como mejorar la producción de óxido nítrico (NO). Los niveles altos de IL-1 alfa están asociados con varias enfermedades inflamatorias crónicas, incluyendo la artritis reumatoide, la psoriasis y la esclerosis múltiple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso CTLA8; hematopoyetina-1; IL 1 A; IL 1 A; IL1; IL-1 alfa; IL17; Il1a; Il-1 A; IL-1 alfa; IL1-ALPHA; IL1F1; IL1a; ILN; interleucina; interleucina 1 alfa; interleucina 1, alfa; interleucina 17; interleucina 1-alfa; interleuquina 1 alfa (AA 1 - 152); interleuquina 1 alfa; interleuquina 1 alfa; precursor de interleuquina 1 alfa; interleuquina 17 A; preinterleuquina 1 alfa; preinterleuquina 1 alfa; prointerleuquina 1 alfa; RP23-160G19.8
Intervalo del ensayo De 4,5 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 4,5 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P18430
Símbolo de gen Il1a
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IL-1 alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min