missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina
Descripción
La IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina cuantifica la IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la IL-1 alfa/IL-1 F1 porcina natural y recombinante.
La interleucina-1 alfa (IL-1 alfa) es una citoquina proinflamatoria expresada por monocitos, macrófagos y células dendríticas. La IL-1 alfa está codificada por el gen IL1A y envía señales a través de dos receptores, IL-1RI e IL-1RII, ambos compartidos con IL-1 beta. IL1A se encuentra en el brazo q del cromosoma 2, en la posición 13. IL-1 alfa desempeña un papel importante en la defensa innata del huésped al desencadenar la producción de otras citoquinas proinflamatorias en las células diana e iniciar respuestas de fase aguda. La actividad de IL-1 alfa puede ser moderada por el antagonista del receptor de IL-1 (IL-1RA), una proteína producida por muchos tipos de células que bloquea la unión del receptor a través de la inhibición competitiva. LA IL-1 alfa es una citocina pleotrópica que participa en varias respuestas inmunitarias, procesos inflamatorios y hematopoyesis. Además, la IL-1 alfa es producto de monocitos y macrófagos como proproteína, que se procesa proteolíticamente y se libera en respuesta a la lesión celular. Además, induce la apoptosis. El gen IL1A y otros ocho genes de la familia de la interleucina 1 forman un grupo de genes de citoquinas en el cromosoma 2. La IL1 alfa regula las actividades de NF-kappaB y de las cinasas de proteínas activadas por mitógenos. LA IL-1 alfa puede estimular la expresión de IL6 y de ciclooxigenasa-2 (PTGS2/COX-2), así como mejorar la producción de óxido nítrico (NO). Los niveles altos de IL-1 alfa están asociados con varias enfermedades inflamatorias crónicas, incluyendo la artritis reumatoide, la psoriasis y la esclerosis múltiple.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | CTLA8; hematopoyetina-1; IL 1 A; IL 1 A; IL1; IL-1 alfa; IL17; Il1a; Il-1 A; IL-1 alfa; IL1-ALPHA; IL1F1; IL1a; ILN; interleucina; interleucina 1 alfa; interleucina 1, alfa; interleucina 17; interleucina 1-alfa; interleuquina 1 alfa (AA 1 - 152); interleuquina 1 alfa; interleuquina 1 alfa; precursor de interleuquina 1 alfa; interleuquina 17 A; preinterleuquina 1 alfa; preinterleuquina 1 alfa; prointerleuquina 1 alfa; RP23-160G19.8 |
| Intervalo del ensayo | De 4,5 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4,5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P18430 |
| Símbolo de gen | Il1a |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?