missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para IFN alfa porcino
Descripción
El IFN alfa (interferón alfa) es un interferón de tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente y específicas de especies exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen del IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I constan de 14 isoformas alfa diferentes (subtipos con características específicas ligeramente diferentes), e isoformas beta, omega, épsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, incluyendo ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han observado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa, producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antiviral y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P49879 |
| Intervalo del ensayo | De 36 a 9000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 36 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 397686 |
| Símbolo de gen | IFNA1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?