missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Porcine IFN-alpha ELISA Kit

Código de producto. p-7219957 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17123691 96 pruebas 96 tests
17185959 5 x 96 pruebas cada uno
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17123691

Marca: Invitrogen™ ES7RB

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

ELISA

Porcine IFN-alpha quantitates porcine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IFN-alpha.

El IFN alfa (interferón alfa) es un interferón de tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente y específicas de especies exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen del IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I constan de 14 isoformas alfa diferentes (subtipos con características específicas ligeramente diferentes), e isoformas beta, omega, épsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, incluyendo ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han observado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa, producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antiviral y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Interferón alfa-2 A; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alfa; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; IFNA2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalfaIFN-alfa-1/13; IFNalfa; IFN-alfa; IFN-alfa 1 b; IFN-alfa1; IFN-alfa-1; IFN-alfa-1/13; IFN-alfa-2; IFN-alfa-6; IFN-alfaA; IFN-alfaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferón; interferón alfa, interferón alfa 1; interferón alfa 15; interferón alfa 1 b; interferón alfa 2; interferón alfa 2 A; interferón alfa 2 b; interferón alfa A; gen de la familia de interferón alfa 1; familia de interferón alfa 2, gen 2; proteína interferón alfa, interferón alfa-1; precursor de interferón alfa-1; Interferón alfa-1/13; interferón alfa-2; Interferón alfa-A; Interferón alfa-D; Interferón tipo A1/A2; interferón tipo A3; interferón, alfa 1; interferón, alfa 2; interferón-alfa; interferón-alfa 1; interferón alfa1; interferón alfa-6; LeIF A; LeIF D; MGC138207; MGC138505; MGC138507; MuIFN-alfa-A; nuevo miembro de la familia de interferón alfa (Ifna); OTTMUSG00000007655
Intervalo del ensayo De 36 a 9000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 36 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P49879
Símbolo de gen IFNA1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo IFN alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.