missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
Porcine IFN-alpha quantitates porcine IFN-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine IFN-alpha.
El IFN alfa (interferón alfa) es un interferón de tipo I que pertenece a una familia de proteínas relacionadas estructuralmente y específicas de especies exclusivas de los vertebrados. La interacción de IFN alfa con su componente receptor resulta en la activación de una serie de vías de señalización que están principalmente involucradas en la respuesta inmune innata contra la infección vírica. En los seres humanos, el gen del IFN alfa se encuentra en el cromosoma 9. Los interferones de tipo I constan de 14 isoformas alfa diferentes (subtipos con características específicas ligeramente diferentes), e isoformas beta, omega, épsilon y kappa. Las moléculas homólogas se encuentran en muchas especies, incluyendo ratas y ratones (y la mayoría de los mamíferos), y se han observado en especies de aves, reptiles y peces. El IFN alfa, producido principalmente por células dendríticas plasmacitoides, es un potente componente de la respuesta inmunitaria innata antiviral y modula la inmunidad adaptativa. Las enfermedades asociadas con la disfunción de IFN alfa incluyen la hepatitis C y la hepatitis.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Interferón alfa-2 A; Gm12597; ifa; Ifa1; Ifa2; IFL; IFN; IFN alfa; IFN a; IFN1@; IFNA; IFNA@; IFNA1; IFNA13; Ifna15; IFNA2; IFNA2A; IFNA2B; IFNA2C; IFNA3; IFNA6; Ifnaa; IFNAalfaIFN-alfa-1/13; IFNalfa; IFN-alfa; IFN-alfa 1 b; IFN-alfa1; IFN-alfa-1; IFN-alfa-1/13; IFN-alfa-2; IFN-alfa-6; IFN-alfaA; IFN-alfaD; IFN-gamma; IFNa; INFA2; interferón; interferón alfa, interferón alfa 1; interferón alfa 15; interferón alfa 1 b; interferón alfa 2; interferón alfa 2 A; interferón alfa 2 b; interferón alfa A; gen de la familia de interferón alfa 1; familia de interferón alfa 2, gen 2; proteína interferón alfa, interferón alfa-1; precursor de interferón alfa-1; Interferón alfa-1/13; interferón alfa-2; Interferón alfa-A; Interferón alfa-D; Interferón tipo A1/A2; interferón tipo A3; interferón, alfa 1; interferón, alfa 2; interferón-alfa; interferón-alfa 1; interferón alfa1; interferón alfa-6; LeIF A; LeIF D; MGC138207; MGC138505; MGC138507; MuIFN-alfa-A; nuevo miembro de la familia de interferón alfa (Ifna); OTTMUSG00000007655 |
| Intervalo del ensayo | De 36 a 9000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 36 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P49879 |
| Símbolo de gen | IFNA1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?