missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para decorina porcina
Descripción
La decorina es un miembro de la familia de los proteoglicanos pequeños ricos en leucina (SLRP) junto con el biglicano. Se encuentra en la región interterritorial del cartílago, la decorina interactúa con el colágeno y otras proteínas de la matriz para regular la matriz cartilaginosa. Se ha demostrado que interactúa con la fibronectina, la trombospondina, el C1q, el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) y el TGF-b. Se cree que la decorina también desempeña un papel en el ciclo celular de los condrocitos. El fragmento neoepítopo de la decorina tiene una secuencia de PKTLQE, y se genera por la escisión de MMP-3 o ADAMTS-4 en Glu154-Leu155 de la proteína central de la decorina.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9XSD9 |
| Intervalo del ensayo | De 4 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 4 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 396957 |
| Símbolo de gen | DCN |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?