Learn More
Invitrogen™ Porcine CXCL9 ELISA Kit
Descripción
Porcine CXCL9 quantitates porcine CXCL9 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant porcine CXCL9.
El MIG, también conocido como CXCL9, es un quimioatrayente de células T inducible por el interferón gamma que es un miembro de la familia de citoquinas CXC. Este gen está mapeado en 4q21. Cabe destacar que, aunque las actividades mejor descritas de las quimiocinas son como factores quimiotácticos, las quimiocinas también tienen un efecto sobre la activación de las células T, la angiogénesis y la infección por VIH. Mientras que la mayoría de las quimiocinas CXC son quimiotácticas para los neutrófilos, el MIG y el INP10 son inusuales y similares al ser quimiocinas CXC quimiotácticas para los linfocitos e inactivas en los neutrófilos.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | BB139920; quimiocina con motivo C; quimiocina con motivo C x C; quimiocina con motivo CC; quimiocina con motivo CC; ligando de quimioquina (motivo C-X-C) 9; CMK; crg-10; CXC; quimioquina con motivo CXC; quimioquina con motivo C-X-C 9; ligando de quimioquina con motivo C-X-C 9; CXCL; Cxcl9; monokina inducida por interferón gamma; monokina inducida por interferón gamma; HuMIG; M119; MIG; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón gamma; monocina inducida por interferón-gamma; MuMIG; Proteína m119; SCYB9; subfamilia de citoquinas B pequeñas inducibles (Cys-X-Cys), miembro 9; citoquina pequeña inducible B9; citoquina pequeña inducible B9 |
| Intervalo del ensayo | De 5 a 1400 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 100135681 |
| Símbolo de gen | CXCL9 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |