Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA beta para CCL-4/MIP-1 beta porcino
Descripción
El CCL-4/MIP-1 beta porcino cuantifica el CCL-4/MIP-1 beta porcino en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CCL-4/MIP-1 porcino tanto natural como recombinante.
La CCL4 (proteína 1-beta inflamatoria macrófaga, MIP1B) pertenece a la familia de beta integrinas (quimiocina CC). Funcionalmente, la CCL4 está implicada en los efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL4 está producida por macrófagos con la estimulación mediante endotoxinas bacterianas. CCL4 capta y estimula varias células inflamatorias en los sitios de inflamación. CCL4 es producido por linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Tanto CCL4 como la proteína relacionada CCL3 participan en la respuesta del huésped a la invasión de patógenos bacterianos, virales, parasitarios y fúngicos regulando el tráfico y el estado de activación de subgrupos seleccionados de células inflamatorias. Tanto CCL4 como CCL3 ejercen efectos similares sobre los monocitos, su efecto sobre los linfocitos difiere, con CCL4 se atraen selectivamente linfocitos CD4+ y CCL3 se atraen selectivamente linfocitos CD8+. Además, se ha demostrado que ambos son potentes quimioatrayentes para las células B, eosinófilos y células dendríticas. La forma procesada de CCL4 puede inducir la reducción de la modulación de la expresión superficial del receptor de quimiocina CCR5, inhibiendo así la entrada mediada por CCR5 del VIH-1 en las células T. CCL4 se une con alta afinidad a los receptores CCR5.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ACT2; ACT-2; AT744.1; quimiocina CC ligando 4; quimiocina motivo C-C 4; quimiocina motivo C-C ligando 4; CCL4; quimiocina (motivo C-C) ligando 4; G-26; proteína G-26 secretada por linfocitos T; HC21; gen de activación inmunitaria 2; proteína de activación inmunitaria 2; LAG1; LAG-1; proteína de gen 1 de activación por linfocitos; proteína 1 inflamatoria macrófaga beta; proteína-1 inflamatoria macrófaga beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; proteína H400; proteína MIP-1 putativa beta; RP23-320E6.8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; proteína secretada G-26; SIS-gamma; citocina pequeña inducible A4; citocina pequeña inducible A4 (homóloga a la Mip-1 b de ratón); citocina pequeña inducible A4; proteína 2 de activación de células T |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q711P4 |
| Símbolo de gen | CCL4 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |