Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA beta para CCL-4/MIP-1 beta porcino
Código de producto. 17145959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17145959 5 x 96 pruebas cada uno
17175093 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17145959 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor ES3RBX5
El CCL-4/MIP-1 beta porcino cuantifica el CCL-4/MIP-1 beta porcino en suero, plasma y sobrenadante.
El CCL-4/MIP-1 beta porcino cuantifica el CCL-4/MIP-1 beta porcino en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el CCL-4/MIP-1 porcino tanto natural como recombinante.
La CCL4 (proteína 1-beta inflamatoria macrófaga, MIP1B) pertenece a la familia de beta integrinas (quimiocina CC). Funcionalmente, la CCL4 está implicada en los efectos quimiotácticos y proinflamatorios, y en la homeostasis. La CCL4 está producida por macrófagos con la estimulación mediante endotoxinas bacterianas. CCL4 capta y estimula varias células inflamatorias en los sitios de inflamación. CCL4 es producido por linfocitos, macrófagos y células dendríticas. Tanto CCL4 como la proteína relacionada CCL3 participan en la respuesta del huésped a la invasión de patógenos bacterianos, virales, parasitarios y fúngicos regulando el tráfico y el estado de activación de subgrupos seleccionados de células inflamatorias. Tanto CCL4 como CCL3 ejercen efectos similares sobre los monocitos, su efecto sobre los linfocitos difiere, con CCL4 se atraen selectivamente linfocitos CD4+ y CCL3 se atraen selectivamente linfocitos CD8+. Además, se ha demostrado que ambos son potentes quimioatrayentes para las células B, eosinófilos y células dendríticas. La forma procesada de CCL4 puede inducir la reducción de la modulación de la expresión superficial del receptor de quimiocina CCR5, inhibiendo así la entrada mediada por CCR5 del VIH-1 en las células T. CCL4 se une con alta afinidad a los receptores CCR5.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso ACT2; ACT-2; AT744.1; quimiocina CC ligando 4; quimiocina motivo C-C 4; quimiocina motivo C-C ligando 4; CCL4; quimiocina (motivo C-C) ligando 4; G-26; proteína G-26 secretada por linfocitos T; HC21; gen de activación inmunitaria 2; proteína de activación inmunitaria 2; LAG1; LAG-1; proteína de gen 1 de activación por linfocitos; proteína 1 inflamatoria macrófaga beta; proteína-1 inflamatoria macrófaga beta; MGC104418; MGC126025; MGC126026; MIP-1 beta; Mip1b; MIP-1 B; Mip1-b; MIP1B1; MIP1beta; MIP-1 BETA; MIP-1-beta; MIP1-beta; MIP-1-beta(1-69); MIP-1-beta(3-69); PAT 744; proteína H400; proteína MIP-1 putativa beta; RP23-320E6.8; SCY4A; SCYA2; SCYA4; proteína secretada G-26; SIS-gamma; citocina pequeña inducible A4; citocina pequeña inducible A4 (homóloga a la Mip-1 b de ratón); citocina pequeña inducible A4; proteína 2 de activación de células T
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) Q711P4
Símbolo de gen CCL4
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Plasma, 50 µl; sobrenadante, 50 µl; suero, 50 µl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo CCL4
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min