Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para angiopoietina-1 porcina
Descripción
Las angiopoyetinas son proteínas con importantes funciones en el desarrollo vascular y la angiogénesis. Todas las angiopoyetinas se unen con afinidad similar a un receptor tirosina-proteína quinasa específico de las células endoteliales. La proteína codificada por este gen es una glicoproteína secretada que activa el receptor induciendo su fosforilación en tirosina. Desempeña un papel fundamental en la mediación de las interacciones recíprocas entre el endotelio y la matriz y el mesénquima circundantes. La proteína también contribuye a la maduración y estabilidad de los vasos sanguíneos y puede estar implicada en el desarrollo temprano del corazón.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q9BDY8 |
| Intervalo del ensayo | De 0,061 a 15 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,06 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 397009 |
| Símbolo de gen | Angpt1 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |