Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto de porcelana
Código de producto. 10569601
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15mL
24mL
85mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10569601 15mL 1 PCS
10201301 85mL cada uno
10323271 24mL 1 PCS
3 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10569601
Marca: Haldenwanger™ L 79C/0/STEMPEL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de fusión de perfil alto de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 15mL
Diámetro exterior (métrico) 30mm
Altura (métrico) 38mm
Product Type Crisol de fusión