Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de fusión de perfil alto de porcelana
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Capacidad (métrico) | 24mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 35mm |
| Altura (métrico) | 44mm |
| Product Type | Crisol de fusión |