Learn More
Haldenwanger™ Espátula de cuchara de porcelana
Click to view available options
Longitud (métrico):
121 mm
170 mm
210 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 paq. |
| Tipo de producto | Espátula de cuchara |
| Tamaño | 6 |
| Material | Porcelana |
| Longitud (métrico) | 210 mm |