Learn More
Haldenwanger™ Cubetas de evaporación de fondo redondo de porcelana
Código de producto. 12035033
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
180mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12035033 180mL cada uno
1 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12035033
Marca: Haldenwanger™ L 109/2
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 180mL
Diámetro exterior (métrico) 100mm
Altura (métrico) 40mm
Product Type Cubeta de evaporación