Learn More
Haldenwanger™ Majas de porcelana
Código de producto. p-8000615
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
115mm
150mm
175mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10405011 115mm 1 PCS
10693291 150mm 1 PCS
11930897 175mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 10405011
Marca: Haldenwanger™ L 56/00/RAUH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas majas de porcelana para una amplia gama de aplicaciones. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están disponibles esmaltadas o sin esmaltar con tamaños de cabezal de 24 a 85 mm de diámetro. Las inspecciones rigurosas, que comienzan con las materias primas y continúan hasta los productos acabados, garantizan la calidad constante.
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Excelente resistencia química
  • La porcelana de laboratorio se ajusta a DIN EN 60672-3, grupo C100, tipo C110
Especificaciones
Acabado Sin esmaltado
Diámetro exterior (métrico) 24mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Longitud (métrico) 115mm