Learn More
Haldenwanger™ Maja de porcelana
Código de producto. p-8008162
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
60mm
180mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12383338
Marca: Haldenwanger™ 56/8/glazed
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas manos de mortero para una gran variedad de aplicaciones de laboratorio. Las manos de mortero de porcelana Haldenwanger™ están fabricadas con porcelana optimizada para laboratorio.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Las superficies de molienda no están vidriadas
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 60mm
Tipo de producto Mano de mortero
Material Porcelana
Tipo Mano de mortero