Learn More
Haldenwanger™ Maja de porcelana
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
60mm
180mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Las superficies de molienda no están vidriadas
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 180mm |
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Material | Porcelana |
| Tipo | Mano de mortero |