Learn More
Hecht Karl™ Mortero de porcelana
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
20 mm
70 mm
130 mm
150mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 70 mm |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Altura (métrico) | 40mm |
| Tipo | Mortero |