Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortero de porcelana
Código de producto. p-8008480
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150mL
250mL
1500mL
3000mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11882542 3000mL 1 PCS
11758413 1500mL cada uno
11832851 250mL cada uno
11842851 150mL 1 PCS
11852851 50 ml cada uno
5 options
Código de producto. 11882542
Marca: Porcelaines Avignon™ 15014
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aplaste y triture sustancias de laboratorio hasta convertirlas en polvo con el mortero de porcelana Avignon™. Junto con la mano de mortero, es una herramienta de laboratorio integrada en el mundo de la ciencia y la medicina.
  • Porcelana resistente
  • Se utiliza con la mano de mortero
  • Eficaz para una amplia variedad de necesidades de triturado de laboratorio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3000mL
Tipo de producto Mortero
Material Porcelana
Incluye Mano de mortero
Tipo Mortero