Learn More
Porcelaines Avignon™ Mortero de porcelana
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150mL
250mL
1500mL
3000mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Porcelana resistente
- Se utiliza con la mano de mortero
- Eficaz para una amplia variedad de necesidades de triturado de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 3000mL |
| Tipo de producto | Mortero |
| Material | Porcelana |
| Incluye | Mano de mortero |
| Tipo | Mortero |