Learn More
Haldenwanger™ Crisoles de perfil medio de porcelana
Código de producto. 10539411
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
60mL
150mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
paquete de 10
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10539411 150mL 1 PCS
12316507 150mL paquete de 10
12336497 10 ml paquete de 10
12386497 60mL paquete de 10
4 options
Código de producto. 10539411
Marca: Haldenwanger™ L 79MF/2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Los crisoles de perfil medio de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Descripción La tapa se vende por separado; véase 12316497 (79D/2).
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 150mL
Product Type Crisol