Learn More
Haldenwanger™ Placas de incineración de porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Forma redonda |
| Tipo | Placa de incineración |
| Altura (métrico) | 12 mm |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |