Learn More
Haldenwanger™ Embudo Hirsch de porcelana
Código de producto. 12388567
Change view
Click to view available options
Diámetro de la placa (métrico):
9 mm
11 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Altura (métrico):
45 mm
56 mm
Código de producto. Diámetro de la placa (métrico) unitSize Altura (métrico)
12388567 13 mm 1 PCS -
10717211 9 mm 1 PCS 45 mm
10190131 11 mm 1 PCS 56 mm
3 options
Código de producto. 12388567
Marca: Haldenwanger™ L 126/4/0A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Con placa de filtro fija perforada
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Con placa de filtro fija perforada
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Con placa de filtro fija perforada.
Especificaciones
Material Porcelana
Diámetro de la placa (métrico) 13 mm
Diámetro del disco (métrico) 13 mm
Incluye Con placa de filtro fija
Cantidad 1Cada una
Tipo de producto Embudo Hirsch