Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de perfil alto de porcelana
Código de producto. p-8008478
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6mL
14mL
17mL
30 ml
80mL
120mL
250mL
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11738483 6mL paquete de 6
11788473 14mL paquete de 6
11798473 17mL 6 PCS
11718483 30 ml paquete de 6
11778473 120mL 6 PCS
11748483 80mL 6 PCS
11708483 250mL 6 PCS
7 options
Código de producto. 11738483
Marca: Porcelaines Avignon™ 11202
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Caliente y enfríe sustancias en el laboratorio con los crisoles de porcelana de perfil alto Porcelaines Avignon™. Están disponibles en diferentes capacidades.
  • Paredes altas
  • Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
  • Porcelana
Especificaciones
Material Porcelana
Capacidad (métrico) 6mL
Diámetro exterior (métrico) 25mm
Altura (métrico) 18mm
Product Type Crisol