Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de perfil alto de porcelana
Descripción
- Paredes altas
- Soporta altas temperaturas y rápidos cambios de temperatura
- Porcelana
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Capacidad (métrico) | 14mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 30mm |
| Altura (métrico) | 33mm |
| Product Type | Crisol |