Learn More
Porcelaines Avignon™ Crisoles de Gooch de porcelana
Código de producto. 11708463
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
35mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11708463 35mm paquete de 6
1 options
Código de producto. 11708463
Marca: Porcelaines Avignon™ 11403
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Información de órdenes
DiameterMetricOuter
Especificaciones
Material Porcelana
Diámetro exterior (métrico) 35mm
Altura (métrico) 40mm
Product Type Crisol de Gooch