Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. p-8000238
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
63 mm
70 mm
80 mm
100 mm
125 mm
Altura (métrico):
16 mm
20 mm
25 mm
28 mm
32 mm
50 mm
Forma del fondo:
Forma redonda
Plano
Redondo
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Product Code. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Forma del fondo unitSize
10494531 100 mm 20 mm Plano 1 PCS
10260011 80 mm 16 mm Plano 1 PCS
10483381 125 mm 50 mm Forma redonda cada uno
10269530 63 mm 25 mm Redondo cada uno
10128160 70 mm 28 mm Forma redonda 1 PCS
10443001 80 mm 32 mm Forma redonda 1 PCS
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10494531
missing translation for 'mfr': Haldenwanger™ L 888/4
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Diseñadas con porcelana de laboratorio acristalada para ofrecer una excelente resistencia química y térmica. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ proporcionan una cubeta sólida para la evaporación de disolventes excesivos con el fin de producir una solución concentrada o precipitado sólido.
  • Disponible en perfil poco profundo y semi-profundo
  • Tamaños de hasta 175ml vitrificados; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior
Specifications
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 100 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Acabado interior Acristalado
Altura (métrico) 20 mm
Diámetro (métrico) 100 mm