Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Descripción
- Disponible en perfil poco profundo y semi-profundo
- Tamaños de hasta 175ml vitrificados; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 75 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Acristalado |
| Altura (métrico) | 32 mm |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |