Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Suave |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 50 mm |