Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Descripción
Tamaños de hasta 175ml vitrificadas excepto en el borde; 1.000ml y mayores, vitrificados excepto en la base exterior.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 8 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Para utilizar con (aplicación) | Laboratorios |
| Acabado interior | Suave |
| Altura (métrico) | 9 mm |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |