Learn More
Haldenwanger™ Placas de evaporación de porcelana
Código de producto. 10138110
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
8 ml
10 mL
20 ml
270 ml
450 ml
1000 ml
1100 ml
1750 ml
2200 ml
2500 ml
3400 ml
Diámetro (métrico):
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
63 mm
125 mm
160 mm
200 mm
240 mm
250 mm
300 mm
310 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10138110 1100 ml 200 mm 1 PCS
10606631 20 ml 50 mm 1 PCS
10761852 10 mL 40 mm cada uno
10167630 3400 ml 310 mm 1 PCS
10675881 2500 ml 300 mm 1 PCS
10628191 1000 ml 200 mm 1 PCS
10628351 2200 ml 250 mm 1 PCS
10117730 20 ml 63 mm 1 PCS
10464151 10 mL 50 mm cada uno
10454151 8 ml 40 mm 1 PCS
10404541 270 ml 125 mm 1 PCS
10209440 1750 ml 240 mm cada uno
12095043 450 ml 160 mm cada uno
13 options
Código de producto. 10138110
Marca: Haldenwanger™ L 888/8
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de evaporación de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
  • Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
  • Incluye boquilla para facilitar el vertido
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100.
Especificaciones
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 1100 ml
Material Porcelana
Forma Redondo
Tipo Placa de evaporación
Para utilizar con (aplicación) Laboratorios
Incluye Boquilla
Acabado interior Suave
Altura (métrico) 55 mm
Diámetro (métrico) 200 mm