Descripción
- Autoclavable.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 3 oz |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Material | Porcelana |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Acabado interior | Acristalado |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Altura (métrico) | 3,2 cm |
| Mostrar más |