Learn More
Haldenwanger™ Placas de desecadores de porcelana
Código de producto. 10109200
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10109200
Marca: Haldenwanger™ L 119C/190
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Utilice estas placas para una gran variedad de aplicaciones. Las placas de desecadores de porcelana Haldenwanger™ presentan un acabado interno liso y se fabrican con porcelana optimizada para su uso en laboratorios.
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 190 mm
N.° por paquete 1 unidad
Tipo de producto Placa de desecador
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Anterior a los desecadores.