Learn More
DWK Life Sciences™ Placa de desecadores de porcelana
Código de producto. 10672062 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
90 mm
140 mm
190 mm
235 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
10672062 280 mm cada uno
10409542 140 mm cada uno
10325011 190 mm cada uno
10099820 235 mm cada uno
10020091 90 mm cada uno
5 options
Código de producto. 10672062
Marca: DWK Life Sciences™ 297256909
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El inserto del desecador es una placa de tamiz en la que se coloca la sustancia que se va a secar en un recipiente adecuado.
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
  • El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
  • Fabricado con material resistente al calor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 280 mm
Material Porcelana
Para utilizar con (aplicación) Secado de materiales