Descripción
El inserto del desecador es una placa de tamiz que separa la base del desecador en dos áreas: hay un desecante en la parte inferior y la sustancia que se va a secar se coloca en la parte superior. La sustancia que se va a secar se coloca en la placa del tamiz en un recipiente adecuado para el secado.
- El material resistente al calor permite colocar muestras calientes en el desecador
- Fabricado con material resistente al calor
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (imperial) | 235 mm |
| Material | Porcelana |
| Para utilizar con (aplicación) | Secado de materiales |